Tekniske data
| CAS | 74738-17-3 |
| Mængde | 1000 mL |
| Renhedsgrad noter | EU Ph Ref: 1037801 |
| Molekylær formel | C11H6Cl2N2 |
| Synonym | fenpiclonil, beret, 3-2,3-dichlorophenyl-4-cyanopyrrole, fenpiclonil iso, 4-2,3-dichlorophenyl-1h-pyrrole-3-carbonitrile, unii-21ocb8kdq9, 4-cyano-3-2,3-dichlorophenyl pyrrole, 21ocb8kdq9, 1h-pyrrole-3-carbonitrile, 4-2,3-dichlorophenyl, 4-2,3-dichlorophenyl pyrrole-3-carbonitrile |
| InChI nøgle | FKLFBQCQQYDUAM-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=CNC=C2C#N |
| IUPAC navn | 4-(2,3-dichlorphenyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.083 |
| PubChem CID | 91724 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ferric chloride solution R1. European Pharmacopoeia Ref: 1037801. (RP 080)
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i