Få mere at vide
Ferriammoniumsulfat R6 EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12970414 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12970414 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12970414 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 079 100
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Emballage Flaske
CAS 74738-17-3
Analyt- eller komponentnavne Ferric ammonium sulphate solution R6
Renhedsgrad noter EU Ph Ref: 1037705
Molekylær formel C11H6Cl2N2
Koncentration 10 μg/mL
InChI nøgle FKLFBQCQQYDUAM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=CNC=C2C#N
Element Ferric Ammonium Sulphate
IUPAC navn 4-(2,3-dichlorphenyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 237.083
PubChem CID 91724
Mængde 100 mL
ChEBI CHEBI:34759
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ferric ammonium sulphate solution R6. European Pharmacopoeia Ref: 1037705 (RP 079)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.