accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONHClCl

CAS RN 709-98-8

IUPAC Navn: N-(3,4-dichlorophenyl)propanamide
Synonymer: propanil
Molekylvægt (g/mol): 218.08
Molekylformel: C9H9Cl2NO
InChi Key: LFULEKSKNZEWOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC(=O)NC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (5)
  • (4)
Opløsningsmiddel eller Matrix 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Koncentration 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)