Få mere at vide
Propanil 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30308931
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30308931 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30308931 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16410000AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propanil
CAS 709-98-8
Analyt- eller komponentnavne Propanil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H9 Cl2 N O
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl2NO/c1-2-9(13)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
SMIL CCC(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC navn N-(3,4-dichlorophenyl)propanamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 218.08
Mængde 1 ml
Formel vægt 217.0061 g/mol