Få mere at vide
Propanil, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propanil |
| CAS | 709-98-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Propanil |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C9 H9 Cl2 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9Cl2NO/c1-2-9(13)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CCC(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | N-(3,4-dichlorophenyl)propanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.08 |
| Vis mere |