missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propanil, TRC

Artikelnummer. 30135805
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135805 10 g
17988389 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135805 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP76084010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 709-98-8
Molekylær formel C9 H9 Cl2 N O
Molekylvægt (g/mol) 218.08
Synonym Propanamide, N-(3,4-dichlorophenyl)-, Propionanilide, 3',4'-dichloro- (6CI,8CI), N-(3,4-Dichlorophenyl)propanamide, 3',4'-Dichloropropionanilide, Chem Rice, DCPA, DPA, FW 734, N-(3,4-Dichlorophenyl)propionamide, NSC 31312, Propagrin 36, Propanex, Propanid, Propanide, Propanil, Propasint, Propionic acid 3,4-dichloroanilide, Riceshot, Riverside propanil 60DF, Rogue, Stam, Stam 480EC, Stam 80EDF, Stam F 34, Stam LV 10, Stam M 4, Stam Novel Flo 480, Stampede 360, Strel, Surcopur, Synpran N, Wham EZ
IUPAC navn N-(3,4-dichlorophenyl)propanamide
SMIL CCC(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propanil
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl2NO/c1-2-9(13)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
Formel vægt 217.0061
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.