accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNSOOFFFFFSOOCl

CAS RN 677772-84-8

IUPAC Navn: N-[4-(4-chlorobenzenesulfonyl)-4-(2,5-difluorophenyl)cyclohexyl]-1,1,1-trifluoromethanesulfonamide
Synonymer: N-[4-(4-chlorobenzenesulfonyl)-4-(2,5-difluorophenyl)cyclohexyl]-1,1,1-trifluoromethanesulfonamide
Molekylvægt (g/mol): 517.91
Molekylformel: C19H17ClF5NO4S2
InChi Key: WDZVWDXOIGQJIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(=C(F)C=C1)C1(CCC(CC1)NS(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater