Få mere at vide
MRK-560, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458597
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16458597 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16458597 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14174
MedChemExpress MRK-560 is a potent, orally bioavailable and brain-penetrant γ-secretase inhibitor.
MRK-560 is a potent, orally bioavailable and brain-penetrant γ-secretase inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MRK-560
CAS 677772-84-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H17ClF5NO4S2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (193.08 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S([C@]1(C2=C(C=CC(F)=C2)F)CC[C@H](NS(C(F)(F)F)(=O)=O)CC1)(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 517.92
Formel vægt 517.92
Procent renhed 98.9%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration