accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 602-55-1

IUPAC Navn: 9-phenylanthracene
Synonymer: 9-phenylanthracene
Molekylvægt (g/mol): 254.33
Molekylformel: C20H14
InChi Key: LUBXLGUQZVKOFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater