missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9-Phenylanthracene, TRC

Artikelnummer. 30423981
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423981 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423981 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP308500500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-Phenylanthracene
CAS 602-55-1
Molekylær formel C20 H14
Mængde 500 mg
Synonym 9-Phenylanthracene, NSC 90796
InChI formel InChI=1S/C20H14/c1-2-8-15(9-3-1)20-18-12-6-4-10-16(18)14-17-11-5-7-13-19(17)20/h1-14H
SMIL c1ccc(cc1)c2c3ccccc3cc4ccccc24
IUPAC navn 9-phenylanthracene
Molekylvægt (g/mol) 254.33
Formel vægt 254.1096
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.