missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9-Phenylanthracene, TRC

Artikelnummer. 30423143
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30423143 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423143 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3085002.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-Phenylanthracene
CAS 602-55-1
Molekylær formel C20 H14
Mængde 2.5 g
Synonym 9-Phenylanthracene, NSC 90796
InChI formel InChI=1S/C20H14/c1-2-8-15(9-3-1)20-18-12-6-4-10-16(18)14-17-11-5-7-13-19(17)20/h1-14H
SMIL c1ccc(cc1)c2c3ccccc3cc4ccccc24
IUPAC navn 9-phenylanthracene
Molekylvægt (g/mol) 254.33
Formel vægt 254.1096
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.