Få mere at vide
9-Phenylanthracene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Phenylanthracene |
| CAS | 602-55-1 |
| Molekylær formel | C20 H14 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 9-Phenylanthracene, NSC 90796 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14/c1-2-8-15(9-3-1)20-18-12-6-4-10-16(18)14-17-11-5-7-13-19(17)20/h1-14H |
| SMIL | c1ccc(cc1)c2c3ccccc3cc4ccccc24 |
| IUPAC navn | 9-phenylanthracene |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.33 |
| Formel vægt | 254.1096 |