accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3OCH3OH(E/Z)

CAS RN 586410-08-4

IUPAC Navn: 5-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethenyl]-2-methoxyphenol
Synonymer: 5-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethenyl]-2-methoxyphenol
Molekylvægt (g/mol): 286.33
Molekylformel: C17H18O4
InChi Key: UQIWTPQGJCCTPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(C=CC2=CC(O)=C(OC)C=C2)=CC(OC)=C1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Mængde 
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater