missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

cis-5-(3,5-Dimethoxystyryl)-2-methoxyphenol, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15476959
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476959 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15476959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65540.MA
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A natural polyphenolic antioxidant

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale cis-5-(3,5-Dimethoxystyryl)-2-methoxyphenol
CAS 586410-08-4
Farve Yellow
Molekylær formel C17H18O4
MDL nummer MFCD04973652
Mængde 10 mg
Synonym cis-3,4',5-trimethoxy-3'-hydroxystilbene, 5-1z-2-3,5-dimethoxyphenyl ethenyl-2-methoxy-phenol, z-3,4',5-trimethoxy-3'-hydroxystilbene, cis-3,5,4'-trimethoxy-3'-hydroxy stilbene, cis-3,4/',5-trimethoxy-3/'-hydroxystilbene, cis-5-3,5-dimethoxystyryl-2-methoxyphenol, 5-z-2-3,5-dimethoxyphenyl ethenyl-2-methoxyphenol
InChI nøgle UQIWTPQGJCCTPA-PLNGDYQASA-N
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C=CC2=CC(=CC(=C2)OC)OC)O
IUPAC navn 5-[(Z)-2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethenyl]-2-methoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 286.327
PubChem CID 10108048
Formel vægt 286.32
Fysisk form Oil
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.