missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

cis-3,4',5-Trimethoxy-3'-hydroxystilbene, TRC

Artikelnummer. 30454952
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454952 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454952 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7956805MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale cis-3,4',5-Trimethoxy-3'-hydroxystilbene
CAS 586410-08-4
Molekylær formel C17 H18 O4
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18O4/c1-19-14-8-13(9-15(11-14)20-2)5-4-12-6-7-17(21-3)16(18)10-12/h4-11,18H,1-3H3/b5-4-
SMIL COc1cc(OC)cc(\C=C/c2ccc(OC)c(O)c2)c1
IUPAC navn 5-[(Z)-2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethenyl]-2-methoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 286.32
Formel vægt 286.1205
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.