accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CBrOHO

CAS RN 584-93-0

IUPAC Navn: 2-bromopentanoic acid
Synonymer: 2-bromopentanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 181.03
Molekylformel: C5H9BrO2
InChi Key: WMFATTFQNRPXBQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCC(Br)C(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Kogepunkt 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)