missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Bromovaleric acid, TRC

Artikelnummer. 30343072
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343072 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343072 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6890332.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Bromovaleric acid
CAS 584-93-0
Molekylær formel C5H9BrO2
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H9BrO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
SMIL CCCC(Br)C(=O)O
IUPAC navn 2-bromopentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 181.03
Formel vægt 179.9786
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.