Få mere at vide
2-Bromovaleric acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromovaleric acid |
| CAS | 584-93-0 |
| Molekylær formel | C5H9BrO2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9BrO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8) |
| SMIL | CCCC(Br)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-bromopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.03 |
| Formel vægt | 179.9786 |