missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Bromovaleric acid, TRC

Artikelnummer. 30340382
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340382 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340382 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB689033500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Bromovaleric acid
CAS 584-93-0
Molekylær formel C5H9BrO2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H9BrO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
SMIL CCCC(Br)C(=O)O
IUPAC navn 2-bromopentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 181.03
Formel vægt 179.9786
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.