accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONHOHO

CAS RN 57-08-9

IUPAC Navn: sodium 6-acetamidohexanoic acid
Synonymer: acetamidocaproic acid
Molekylvægt (g/mol): 196.2
Molekylformel: C8H15NNaO3
InChi Key: UIEHVVUIWRNUKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Na+].CC(=O)NCCCCCC(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Procent renhed 
  • (1)
  • (2)
Grad 
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)