missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Acetamidohexanoic acid, MedChemExpress

Artikelnummer. 16468706
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16468706 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16468706 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1259

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress 6-Acetamidohexanoic acid is a pharmaceutical intermediate

6-Acetamidohexanoic acid is a pharmaceutical intermediate

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Acetamidohexanoic acid
CAS 57-08-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H15NO3
Mængde 100 mg
Synonym Acexamic Acid 6-Acetamidocaproic acid
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (577.33 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CCCCCNC(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 173.21
Formel vægt 173.21
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.