Få mere at vide
6-Acetamidohexansyrehydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475657
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475657 25 g 25g
11465657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23623.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57-08-9 | C8H15NO3 | 173.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-08-9
Molekylær formel C8H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 173.21
MDL nummer MFCD00004424
InChI nøgle WDSCBUNMANHPFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acexamic acid, 6-acetylamino hexanoic acid, 6-acetamidocaproic acid, plastenan, acetaminocaproic acid, acide acexamique, aeah base, hexanoic acid, 6-acetylamino, acemin, epsilon-acetamidocaproic acid
PubChem CID 2005
IUPAC navn 6-acetamidohexansyre
SMIL CC(=O)NCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Acetamidohexanoic acid hydrate
Smeltepunkt 102°C to 106°C
Lineær formel CH3CONH(CH2)5CO2H·xH2O
Mængde 25 g
Merck Index 14,45
Formel vægt 173.21 (Anhydrous)
Procent renhed 99%