Få mere at vide
6-Acetamidohexanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Acetamidohexanoic Acid |
| CAS | 57-08-9 |
| Molekylær formel | C8H15NO3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 6-(Acetylamino)hexanoic Acid, 6-Acetamidocaproic Acid, Acemin, Acetaminocaproic Acid, Acexamic Acid, CY 153, N-Acetyl-6-aminohexanoic Acid, AACA, N-Acetyl-epsilon-aminocaproic alphacid, NSC 12945, epsilon-Acetamidocaproic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO3/c1-7(10)9-6-4-2-3-5-8(11)12/h2-6H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMIL | CC(=O)NCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 6-acetamidohexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.21 |
| Formel vægt | 173.1052 |