accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHOOHNNHNHNNNH

CAS RN 55750-06-6

IUPAC Navn: 1,3-bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea; propanoic acid
Synonymer: imidocarb; propanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 422.49
Molekylformel: C22H26N6O3
InChi Key: IRPJGGHUXQZOQW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC(O)=O.O=C(NC1=CC=CC(=C1)C1=NCCN1)NC1=CC=CC(=C1)C1=NCCN1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificeringer/compliance 
  • (1)
  • (1)
Koncentration 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater