Få mere at vide
Imidocarb Dipropionat, LoGiCal
Artikelnummer. 30457426
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457426 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457426 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0742.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidocarb dipropionate
CAS 55750-06-6
Analyt- eller komponentnavne Imidocarb dipropionate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H20 N6 O . 2 C3 H6 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Imidocarb Dipropionate, Propanoic acid compd. with N,N'-bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea (2:1), Carbesia, Imidocarb dipropionate, Imizol, Imizol (antiprotozoal), N,N'-Bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea dipropanoate
InChI formel InChI=1S/C19H20N6O.2C3H6O2/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18;2*1-2-3(4)5/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26);2*2H2,1H3,(H,4,5)
Løsningstype Fedt
SMIL CCC(=O)O.CCC(=O)O.O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4
IUPAC navn 1,3-bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urinstof; propansyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 496.56
Mængde 10 mg
Formel vægt 496,2434 g/mol