Få mere at vide
Imidocarb Dipropionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidocarb dipropionate |
| CAS | 55750-06-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 H20 N6 O . 2 C3 H6 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Imidocarb Dipropionate, Propanoic acid compd. with N,N'-bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea (2:1), Carbesia, Imidocarb dipropionate, Imizol, Imizol (antiprotozoal), N,N'-Bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea dipropanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N6O.2C3H6O2/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18;2*1-2-3(4)5/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26);2*2H2,1H3,(H,4,5) |
| SMIL | CCC(=O)O.CCC(=O)O.O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4 |
| IUPAC navn | 1,3-bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea;propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 496.56 |
| Vis mere |