accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NHOFFF

CAS RN 53446-90-5

IUPAC Navn: N-(4-aminophenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Synonymer: N-(4-aminophenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Molekylvægt (g/mol): 204.15
Molekylformel: C8H7F3N2O
InChi Key: DEXJVEPWTWVUNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(NC(=O)C(F)(F)F)C=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)