Få mere at vide
4-Trifluoroacetyl-p-phenylenediamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10192854 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10192854 500 mg Glass bottle 500mg
1 options
Artikelnummer. 10192854 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399945000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Trifluoroacetyl-p-phenylenediamine
CAS 53446-90-5
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 118°C
Farve Yellow to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H7F3N2O
Lineær formel NH2C6H4NHC(O)CF3
MDL nummer MFCD00132978
Mængde 500 mg
Synonym 4-trifluoroacetamidoaniline, n-4-aminophenyl-2,2,2-trifluoroacetamide, 4-trifluoroacetamido aniline, 2,2,2-trifluoro-n-4-aminophenyl acetamide, 4-trifluoroacetylaminoaniline, 4-trifluoroacetyl amino aniline, 4-trifluoroacetyl-p-phenylenediamine, n1-trifluoroacetyl benzene-1,4-diamine, n-4-aminophenyl-2,2,2-tris fluoranyl ethanamide
InChI nøgle DEXJVEPWTWVUNM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1N)NC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn N-(4-aminophenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Molekylvægt (g/mol) 204.15
PubChem CID 675087
Formel vægt 204.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Trifluoroacetyl-p-phenylenediamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.