missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Trifluoroacetamidoaniline, TRC

Artikelnummer. 30455414
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455414 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455414 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7810005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Trifluoroacetamidoaniline
CAS 53446-90-5
Molekylær formel C8 H7 F3 N2 O
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)7(14)13-6-3-1-5(12)2-4-6/h1-4H,12H2,(H,13,14)
SMIL Nc1ccc(NC(=O)C(F)(F)F)cc1
IUPAC navn N-(4-aminophenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Molekylvægt (g/mol) 204.15
Formel vægt 204.051
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.