Få mere at vide
4-Trifluoroacetamidoaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Trifluoroacetamidoaniline |
| CAS | 53446-90-5 |
| Molekylær formel | C8 H7 F3 N2 O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)7(14)13-6-3-1-5(12)2-4-6/h1-4H,12H2,(H,13,14) |
| SMIL | Nc1ccc(NC(=O)C(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC navn | N-(4-aminophenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.15 |
| Formel vægt | 204.051 |