accessibility menu, dialog, popup

UserName

NO

CAS RN 51632-29-2

IUPAC Navn: 2-(3-phenoxyphenyl)acetonitrile
Synonymer: m-phenoxyphenylacetonitrile
Molekylvægt (g/mol): 209.25
Molekylformel: C14H11NO
InChi Key: DKGMALJGFUHPGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CCC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Kogepunkt 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)