missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Phenoxyphenylacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenoxyphenylacetonitrile |
| CAS | 51632-29-2 |
| Molekylær formel | C14 H11 N O |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO/c15-10-9-12-5-4-8-14(11-12)16-13-6-2-1-3-7-13/h1-8,11H,9H2 |
| SMIL | N#CCc1cccc(Oc2ccccc2)c1 |
| IUPAC navn | 2-(3-phenoxyphenyl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.24 |
| Formel vægt | 209.0841 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?