Få mere at vide
3-Phenoxyphenylacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenoxyphenylacetonitrile |
| CAS | 51632-29-2 |
| Molekylær formel | C14 H11 N O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO/c15-10-9-12-5-4-8-14(11-12)16-13-6-2-1-3-7-13/h1-8,11H,9H2 |
| SMIL | N#CCc1cccc(Oc2ccccc2)c1 |
| IUPAC navn | 2-(3-phenoxyphenyl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.24 |
| Formel vægt | 209.0841 |