accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOHO

CAS RN 505-95-3

IUPAC Navn: 12-hydroxydodecanoic acid
Synonymer: 12-hydroxydodecanoic acid ω hydroxy dodecanoate ω-OH lauric acid ω-hydroxy lauric acid ω-OH dodecanoic acid ω-hydroxydodecanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 216.32
Molekylformel: C12H24O3
InChi Key: ZDHCZVWCTKTBRY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCCCCCCCCCCC(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater