Få mere at vide
12-Hydroxylauric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 12-Hydroxylauric Acid |
| CAS | 505-95-3 |
| Molekylær formel | C12 H24 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 12-Hydroxydodecanoic Acid, NSC 159293, NSC 664211, ω-Hydroxydodecanoic Acid, ω-Hydroxylauric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O3/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)15/h13H,1-11H2,(H,14,15) |
| SMIL | OCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 12-hydroxydodecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.32 |
| Formel vægt | 216.1725 |