missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

12-Hydroxylauric Acid, TRC

Artikelnummer. 30397830
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30397830 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30397830 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9437752.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 12-Hydroxylauric Acid
CAS 505-95-3
Molekylær formel C12 H24 O3
Mængde 2.5 g
Synonym 12-Hydroxydodecanoic Acid, NSC 159293, NSC 664211, ω-Hydroxydodecanoic Acid, ω-Hydroxylauric Acid
InChI formel InChI=1S/C12H24O3/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)15/h13H,1-11H2,(H,14,15)
SMIL OCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn 12-hydroxydodecanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 216.32
Formel vægt 216.1725
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.