missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
12-Hydroxylauric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 12-Hydroxylauric Acid |
| CAS | 505-95-3 |
| Molekylær formel | C12 H24 O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 12-Hydroxydodecanoic Acid, NSC 159293, NSC 664211, ω-Hydroxydodecanoic Acid, ω-Hydroxylauric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O3/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)15/h13H,1-11H2,(H,14,15) |
| SMIL | OCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 12-hydroxydodecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.32 |
| Formel vægt | 216.1725 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?