accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFON

CAS RN 49561-96-8

IUPAC Navn: 2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile
Synonymer: 2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile
Molekylvægt (g/mol): 201.15
Molekylformel: C9H6F3NO
InChi Key: LYFCAROXYJTUQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)OC1=CC=C(CC#N)C=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater