Få mere at vide
4-(trifluormethoxy)phenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11499756
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499756 5 g 5g
11489756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11499756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20267.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49561-96-8
Molekylær formel C9H6F3NO
Molekylvægt (g/mol) 201.15
MDL nummer MFCD00061240
InChI nøgle LYFCAROXYJTUQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenylacetonitrile, 2-4-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile, 4-trifluoromethoxybenzyl cyanide, 4-trifluoromethoxy benzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy-phenyl-acetonitrile, 4-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile, 4-trifluoromethoxybenzylcyanide, 1-4-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile
PubChem CID 142676
IUPAC navn 2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile
SMIL FC(F)(F)OC1=CC=C(CC#N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Smeltepunkt 28°C to 30°C
Tæthed 1.28
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.448
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2643789
Formel vægt 201.15
Procent renhed 98%