Få mere at vide
4-(trifluormethoxy)phenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10659224 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1 g; Glasflaske
Artikelnummer.
10659224 1 g; Glasflaske
1 options
Artikelnummer. 10659224 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 379390010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
CAS 49561-96-8
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 28°C to 30°C
Farve Gul
Tæthed 1.2800g/mL
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H6F3NO
Lineær formel F3COC6H4CH2CN
Brydningsindeks 1.4480 to 1.45
MDL nummer MFCD00061240
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.28
Synonym 4-trifluoromethoxy phenylacetonitrile, 2-4-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile, 4-trifluoromethoxybenzyl cyanide, 4-trifluoromethoxy benzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy-phenyl-acetonitrile, 4-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile, 4-trifluoromethoxybenzylcyanide, 1-4-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile
InChI nøgle LYFCAROXYJTUQF-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC(F)(F)OC1=CC=C(CC#N)C=C1
IUPAC navn 2-[4-(trifluormethoxy)phenyl]acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 201.15
PubChem CID 142676
Formel vægt 201.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.