CAS RN 480438-50-4
IUPAC Navn:
magnesium(2+) 3-chloro-5-fluorobenzen-1-ide bromide
Synonymer:
magnesium(2+) 3-chloro-5-fluorobenzen-1-ide bromide
Molekylvægt (g/mol):
233.75
Molekylformel:
C6H3BrClFMg
InChi Key:
LRDVDFVDHDYJCO-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Mg++].[Br-].FC1=CC(Cl)=C[C-]=C1