Få mere at vide
3-chlor-5-fluorphenylmagnesiumbromid, 0,50 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15471576
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471576 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15471576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54775.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide
CAS 480438-50-4
Molekylær formel C6H3BrClFMg
MDL nummer MFCD02260214
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Luft- og fugtfølsom; Kan danne en udfældning
Synonym 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide, bromo 3-chloro-5-fluorophenyl magnesium, ikmssontwseqmt-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 3-chloro-5-fluorophenyl, magnesium, bromo 3-chloro-5-fluorophenyl, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide solution, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle IKMSSONTWSEQMT-UHFFFAOYSA-M
SMIL FC1=CC(Cl)=CC([Mg]Br)=C1
IUPAC navn magnesium;1-chlor-3-fluorbenzen-5-id;bromid
Molekylvægt (g/mol) 233.75
PubChem CID 2778633
Formel vægt 233.75
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.50M in 2-MeTHF
Vis mere Vis mindre
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.