Få mere at vide
3-Chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10703922 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10703922 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 10703922 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432000500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide
CAS 480438-50-4, 109-99-9
CAS min % 9.66, 85.51
CAS Max % 14.49, 90.34
Farve Gul til Brun
Tæthed 0.9680g/mL
Kogepunkt 65.0°C
Flammepunkt −17°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C6H3BrClFMg
MDL nummer MFCD02260214
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.968
Synonym 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide, bromo 3-chloro-5-fluorophenyl magnesium, ikmssontwseqmt-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 3-chloro-5-fluorophenyl, magnesium, bromo 3-chloro-5-fluorophenyl, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide solution, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
InChI nøgle IKMSSONTWSEQMT-UHFFFAOYSA-M
SMIL FC1=CC(Cl)=CC([Mg]Br)=C1
IUPAC navn magnesium;1-chlor-3-fluorbenzen-5-id;bromid
Molekylvægt (g/mol) 233.75
PubChem CID 2778633
Formel vægt 233.75
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.