accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3IF

CAS RN 452-79-9

IUPAC Navn: 2-fluoro-1-iodo-4-methylbenzene
Synonymer: 2-fluoro-1-iodo-4-methylbenzene
Molekylvægt (g/mol): 236.03
Molekylformel: C7H6FI
InChi Key: XVHYSMVSLDIUCM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(F)=C(I)C=C1
Kogepunkt 
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater