missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Fluoro-4-iodotoluene, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15490368
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490368 5 g 5g
15480368 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15490368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53491.06
Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 452-79-9
Molekylær formel C7H6FI
Molekylvægt (g/mol) 236.028
MDL nummer MFCD00143162
InChI nøgle XVHYSMVSLDIUCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-iodotoluene, 2-fluoro-1-iodo-4-methyl-benzene, benzene, 2-fluoro-1-iodo-4-methyl, pubchem1621, ksc493m8l, 4-methyl-2-fluoro-1-iodobenzene, buttpark 148\01-16
PubChem CID 2774524
IUPAC navn 2-fluoro-1-iodo-4-methylbenzene
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)I)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-iodotoluene
Tæthed 1.803
Kogepunkt 138°C to 139°C (9 mmHg)
Flammepunkt 92°C (198°F)
Brydningsindeks 1.581
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 236.03
Procent renhed 97%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.