accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CO

CAS RN 4265-27-4

IUPAC Navn: 2-butyl-1-benzofuran
Synonymer: 2-butyl-1-benzofuran
Molekylvægt (g/mol): 174.24
Molekylformel: C12H14O
InChi Key: OVJKFJDEVKABNF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCC1=CC2=CC=CC=C2O1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Kogepunkt 
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)