missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Butylbenzofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butylbenzofuran |
| CAS | 4265-27-4 |
| Molekylær formel | C12 H14 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-(n-Butyl)benzofuran, 2-Butyl-1-benzofuran, 2-Butylbenzo[b]furan |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O/c1-2-3-7-11-9-10-6-4-5-8-12(10)13-11/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3 |
| SMIL | CCCCc1oc2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | 2-butyl-1-benzofuran |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.239 |
| Formel vægt | 174.104 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?