Få mere at vide
2-Butylbenzofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butylbenzofuran |
| CAS | 4265-27-4 |
| Molekylær formel | C12 H14 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(n-Butyl)benzofuran, 2-Butyl-1-benzofuran, 2-Butylbenzo[b]furan |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O/c1-2-3-7-11-9-10-6-4-5-8-12(10)13-11/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3 |
| SMIL | CCCCc1oc2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | 2-butyl-1-benzofuran |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.239 |
| Formel vægt | 174.104 |