accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOCl

CAS RN 42019-78-3

IUPAC Navn: 4-(4-chlorobenzoyl)phenol
Synonymer: 4-(4-chlorobenzoyl)phenol
Molekylvægt (g/mol): 232.66
Molekylformel: C13H9ClO2
InChi Key: RUETVLNXAGWCDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater