missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone, Mikromol™
Beskrivelse
(4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone |
| CAS | 42019-78-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H9 Cl O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Fenofibrate Imp. A (EP), Fenofibrate USP Related Compound A, Fenofibrate USP RC A, (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone, Fenofibrate Related Compound A, Fenofibrate Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,15H |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC navn | (4-chlorophenyl)-(4-hydroxyphenyl)methanone |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?