Få mere at vide
(4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone, Mikromol™
Artikelnummer. 30051207
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051207 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051207 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0505.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
CAS 42019-78-3
Analyt- eller komponentnavne (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H9 Cl O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Fenofibrate Imp. A (EP), Fenofibrate USP Related Compound A, Fenofibrate USP RC A, (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone, Fenofibrate Related Compound A, Fenofibrate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H9ClO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,15H
SMIL Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn (4-chlorophenyl)-(4-hydroxyphenyl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 232.66
Mængde 25 mg
Formel vægt 232.0291 g/mol